SCJ4600038
CF™ 633 maleimide
suitable for fluorescence
Selecione um tamanho
R$ 1.783,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.783,00
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
~945 g/mol
ε (coeficiente de extinção)
100000 at 630 nm
razão de absorbância
A280/630 nm 0.48
fluorescência
λex 633 or 635 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633 or 635 nm (Microscopy laser line)
λex 630 nm; λem 650 nm
adequação
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)