SBR00031
MIT HCl Ready Made Solution
(10 mg MIT/mL)
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,2-thiazol-3-one, Methylisothiazolinone HCl, Methylisothiazolinone hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
(10 mg MIT/mL)
1%
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
chave InChI
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in research on the effects of the N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor antagonist kynurenic acid on human cortical development [1]
- as a cytotoxic substance to investigate its effect on bronchial epithelial cells (BEAS-2B cells) and its role in apoptotic cell death
- to research the effects of tyrosine phosphorylation on focal adhesion kinase (FAK) activity in the development of neural axons and dendrites
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Ready available solution reduce the need for preparation time
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)