Key Documents
SBP4707
Sigma-Aldrich
NUP160 Blocking Peptide for PRS4707
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
14 amino acids near the carboxy terminus of human NUP160.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody PRS4707.