SBP4543
IRGM (AB1) Blocking Peptide for PRS4543
About This Item
fonte biológica
synthetic
forma
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
17 amino acids near the amino terminus of human IRGM.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody PRS4543.