Documentos
SBP3500985
Sigma-Aldrich
NUP107 Blocking Peptide for SAB3500985
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
15 amino acids near the carboxy terminus of human NUP107.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3500985.