Key Documents
SBP2003
Sigma-Aldrich
ICAD (AB2) Blocking Peptide for PRS2003
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
20 amino acids near the carboxy terminus of mouse ICAD.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody PRS2003.