Documentos Principais
SAB6010057
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ERN1 (S724) antibody, clone 1F12, Rabbit Monoclonal
new
recombinant, expressed in HEK293F cells
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, hIRE1p, Ire1-alpha, IRE1a, Serine/threonine-protein kinase, Endoribonuclease, ERN1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
recombinante
expressed in HEK 293 F cells
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F12, recombinant monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
150 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
concentração
0.6mg/ml
técnica(s)
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer724)
Descrição geral
Senses unfolded proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum via its N-terminal domain which leads to enzyme auto-activation (PubMed:9637683, PubMed:11175748, PubMed:12637535). The active endoribonuclease domain splices XBP1 mRNA to generate a new C-terminus, converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator and triggering growth arrest and apoptosis (PubMed:24508390).
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Phospho-ERN1 (S724)
Sequência
GRH-pS-FSR
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Armazenamento e estabilidade
Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)