SAB5703044
Anti-Ubiquitin Antibody, clone 5J3V7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HEL-S-50,Ubiquitin,UBB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5J3V7, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
15-300 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBB(7314)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3