Documentos Principais
SAB5703037
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-BRD4(pSer1083) Antibody, clone 5B6X4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
BRD4, CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5B6X4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
200 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:100 - 1:500
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
HQSPP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRD4(23476)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is homologous to the murine protein MCAP, which associates with chromosomes during mitosis, and to the human RING3 protein, a serine/threonine kinase. Each of these proteins contains two bromodomains, a conserved sequence motif which may be involved in chromatin targeting. This gene has been implicated as the chromosome 19 target of translocation t(15;19)(q13;p13.1), which defines an upper respiratory tract carcinoma in young people. Two alternatively spliced transcript variants have been described.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around S1083 of human BRD4 (NP_490597.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)