SAB5703032
Anti-Tbx3 Antibody, clone 3G9F1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
TBX3-ISO, UMS, XHL
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3G9F1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
80 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
1.18 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SIPVPVPDGSSLLTTALPSMAAAAGPLDGKVAALAASPASVAVDSGSELNSRSSTLSSSSMSLSPKLCAEKEAATSELQSIQRLVSGLEAKPDRSRSASP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TBX3(6926)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1