Documentos Principais
SAB5703016
Sigma-Aldrich
Anti-Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2 ) Antibody, clone 4O1K0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SELZ, TR, TR-BETA, TR3, TRXR2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4O1K0, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
56 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.79 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAAMAVALRGLGGRFRWRTQAVAGGVRGAARGAAAGQRDYDLLVVGGGSGGLACAKEAAQLGRKVAVVDYVEPSPQGTRWGLGGTCVNVGCIPKKLMHQA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TXNRD2(10587)
Descrição geral
This gene encodes a member of the class I pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase family. The encoded protein is a selenocysteine-containing flavoenzyme that maintains thioredoxins in a reduced state, thereby playing a key role in regulating the cellular redox environment. Mammals have three related thioredoxin reductases. This gene encodes a mitochondrial form important for scavenging of reactive oxygen species in mitochondria. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Sep 2013]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2 ) (Q9NNW7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)