Documentos
SAB5703011
Sigma-Aldrich
Anti-MFF Antibody, clone 5U5S4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
C2orf33, EMPF2, GL004
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5U5S4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
35 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.22 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TPSPQQARVCPPHMLPEDGANLSSARGILSLIQSSTRRAYQQILDVLDENRRPVLRGGSAAATSNPHHDNVRYGISNIDTTIEGTSDDLTVVDAASLRRQI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MFF(56947)
Descrição geral
This is a nuclear gene encoding a protein that functions in mitochondrial and peroxisomal fission. The encoded protein recruits dynamin-1-like protein (DNM1L) to mitochondria. There are multiple pseudogenes for this gene on chromosomes 1, 5, and X. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2013]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human MFF (Q9GZY8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1