Documentos Principais
SAB5703006
Sigma-Aldrich
Anti-NME2/NM23B Antibody, clone 7L3A2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
NDKB, NDPK-B, NDPKB, NM23-H2, NM23B, PUF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7L3A2, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
17 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
0.24 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
QHYIDLKDRPFFPGLVKYMNSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVKSAEKEISLWFKPEELVDYKSCAHDWVYE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NME2(4831)
Descrição geral
Nucleoside diphosphate kinase (NDK) exists as a hexamer composed of 'A' (encoded by NME1) and 'B' (encoded by this gene) isoforms. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. Read-through transcription from the neighboring upstream gene (NME1) generates naturally-occurring transcripts (NME1-NME2) that encode a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product. [provided by RefSeq, Nov 2010]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-152 of human NME2/NM23B (P22392).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)