SAB5702998
Anti-UPF1/RENT1 Antibody, clone 5D5C4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HUPF1, NORF1, RENT1, pNORF1, smg-2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5D5C4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
140 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.4mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSVEAYGPSSQTLTFLDTEEAELLGADTQGSEFEFTDFTLPSQTQTPPGGPGGPGGGGAGGPGGAGAGAAAGQLDAQVGPEGILQNGAVDDSVAKTSQLL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UPF1(5976)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1