SAB5702976
Anti-COMT Antibody, clone 9Y2A3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HEL-S-98n
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9Y2A3, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, human
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MPEAPPLLLAAVLLGLVLLVVLLLLLRHWGWGLCLIGWNEFILQPIHNLLMGDTKEQRILNHVLQHAEPGNAQSVLEAIDTYCEQKEWAMNVGDKKGKIV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COMT(1312)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1