SAB5702975
Anti-DCAMKL1/DCLK1 Antibody, clone 8C8T3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CL1, CLICK1, DCAMKL1, DCDC3A, DCLK
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8C8T3, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.57 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
QILMGQVDFPSPYWDNVSDSAKELITMMLLVDVDQRFSAVQVLEHPWVNDDGLPENEHQLSVAGKIKKHFNTGPKPNSTAAGVSVIATTALDKERQVFRRR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DCLK1(9201)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)