Documentos Principais
SAB5702959
Sigma-Aldrich
Anti-RRM2 Antibody, clone 10Y6E4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
R2, RR2, RR2M
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10Y6E4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.60 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PITDPQQLQLSPLKGLSLVDKENTPPALSGTRVLASKTARRIFQEPTEPKTKAAAPGVEDEPLLRENPRRFVIFPIEYHDIWQMYKKAEASFWTAEEVDLSKDIQHWE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RRM2(6241)
Descrição geral
This gene encodes one of two non-identical subunits for ribonucleotide reductase. This reductase catalyzes the formation of deoxyribonucleotides from ribonucleotides. Synthesis of the encoded protein (M2) is regulated in a cell-cycle dependent fashion. Transcription from this gene can initiate from alternative promoters, which results in two isoforms that differ in the lengths of their N-termini. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 1 and X. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-117 of human RRM2 (P31350).
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1