Documentos Principais
SAB5702942
Sigma-Aldrich
Anti-Neurogenin 2 Antibody, clone 8F2Q8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
Atoh4, Math4A, NGN2, bHLHa8, ngn-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8F2Q8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
29 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
2.00 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GARRQRGAEAGQGARGGVAAGAEGCRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEUROG2(63973)
Descrição geral
This gene encodes a neural-specific basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor that can specify a neuronal fate on ectodermal cells and is expressed in neural progenitor cells within the developing central and peripheral nervous systems. The protein product of this gene also plays a role in the differentiation and survival of midbrain dopaminergic neurons. [provided by RefSeq, Apr 2012]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Neurogenin 2 (Q9H2A3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)