SAB5702932
Anti-Cadherin 16 Antibody, clone 2J0H4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CDH16, KSP-cadherin
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2J0H4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
120 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.10 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GAEGQIVLSGDSGKATEGPFAMDPDSGFLLVTRALDREEQAEYQLQVTLEMQDGHVLWGPQPVLVHVKDENDQVPHFSQAIYRARLSRGTRPGIPFLFLEASDRDEPGTANSDLRFHILSQAPAQPSPDMF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH16(1014)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)