SAB5702916
Anti-S6 Ribosomal Protein (RPS6) Antibody, clone 4C7P4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
RPS6,S6,RPS6
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4C7P4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
32 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MKLNISFPATGCQKLIEVDDERKLRTFYEKRMATEVAADALGEEWKGYVVRISGGNDKQGFPMKQGVLTHGRVRLLLSKGHSCYRPRRTGERKRKSVRGCIVDANLSVLNLVIVKKGEKDIPGLTDTTVP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPS6(6194)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3