SAB5702910
Anti-MGST1 Antibody, clone 6A0S5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MGST1, GST12, MGST, MGST-I, microsomal glutathione S-transferase 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6A0S5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
17 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.8 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MVDLTQVMDDEVFMAFASYATIILSKMMLMSTATAFYRLTRKVFANPEDCVAFGKGENAKKYLRTDDRVERVRRAHLNDLENIIPFLGIGLLYSLSGPDP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MGST1(4257)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1