Documentos Principais
SAB5702909
Sigma-Aldrich
Anti-RGMA Antibody, clone 2S1B4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
RGMA, RGM, repulsive guidance molecule A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2S1B4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
49 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
0.67 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TAPETFPYETAVAKCKEKLPVEDLYYQACVFDLLTTGDVNFTLAAYYALEDVKMLHSNKDKLHLYERTRDLPGRAAAGLPLAPRPLLGALVPLLALLPVFC
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RGMA(56963)
Descrição geral
This gene encodes a member of the repulsive guidance molecule family. The encoded protein is a glycosylphosphatidylinositol-anchored glycoprotein that functions as an axon guidance protein in the developing and adult central nervous system. This protein may also function as a tumor suppressor in some cancers. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human RGMA (Q96B86).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)