Documentos Principais
SAB5702892
Sigma-Aldrich
Anti-NFIB / NF1B2 Antibody, clone 7T1G5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CTF, HMGIC/NFIB, NF-I/B, NF1-B, NFI-B, NFI-RED, NFIB2, NFIB3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7T1G5, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
47 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
1.24 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KPLFSSASPQDSSPRLSTFPQHHHPGIPGVAHSVISTRTPPPPSPLPFPTQAILPPAPSSYFSHPTIRYPPHLNPQDTLKNYVPSYDPSSPQTSQSWYLG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFIB(4781)
Descrição geral
Transcriptional activator of GFAP, essential for proper brain development. Recognizes and binds the palindromic sequence 5′-TTGGCNNNNNGCCAA-3′ present in viral and cellular promoters and in the origin of replication of adenovirus type 2. These proteins are individually capable of activating transcription and replication.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 321-420 of human NFIB / NF1B2 (O00712).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)