Documentos Principais
SAB5702883
Sigma-Aldrich
Anti-SULT2A1 Antibody, clone 4A3H6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
DHEA-ST, DHEAS, HST, ST2, ST2A1, ST2A3, STD, hSTa
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4A3H6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
34 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
0.24 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LLLSYEELKQDTGRTIEKICQFLGKTLEPEELNLILKNSSFQSMKENKMSNYSLLSVDYVVDKAQLLRKGVSGDWKNHFTVAQAEDFDKLFQEKMADLPRELFPWE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SULT2A1(6822)
Descrição geral
This gene encodes a member of the sulfotransferase family. Sulfotransferases aid in the metabolism of drugs and endogenous compounds by converting these substances into more hydrophilic water-soluble sulfate conjugates that can be easily excreted. This protein catalyzes the sulfation of steroids and bile acids in the liver and adrenal glands, and may have a role in the inherited adrenal androgen excess in women with polycystic ovary syndrome. [provided by RefSeq, Mar 2010]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-285 of human SULT2A1 (Q06520).
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)