Documentos Principais
SAB5702876
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL28 Antibody, clone 3B9F2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MRPL28, MAAT1, p15, mitochondrial ribosomal protein L28
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3B9F2, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
30 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.80 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MPLHKYPVWLWKRLQLREGICSRLPGHYLRSLEEERTPTPVHYRPHGAKFKINPKNGQRERVEDVPIPIYFPPESQRGLWGGEGWILGQIYANNDKLSKR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MRPL28(10573)
Descrição geral
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 39S subunit protein, a part of which was originally isolated by its ability to recognize tyrosinase in an HLA-A24-restricted fashion.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MRPL28 (Q13084).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)