SAB5702874
Anti-LI Cadherin/Cadherin-17 Antibody, clone 9X2S3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CDH16, HPT-1, HPT1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9X2S3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
120 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.5 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MILQAHLHSLCLLMLYLATGYGQEGKFSGPLKPMTFSIYEGQEPSQIIFQFKANPPAVTFELTGETDNIFVIEREGLLYYNRALDRETRSTHNLQVAALD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH17(1015)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1