SAB5702864
Anti-ERCC1 Antibody, clone 5F9U0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
COFS4, RAD10, UV20
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5F9U0, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
39 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MDPGKDKEGVPQPSGPPARKKFVIPLDEDEVPPGVAKPLFRSTQSLPTVDTSAQAAPQTYAEYAISQPLEGAGATCPTGSEPLAGETPNQALKPGAKSNSIIVSPRQRGNPVLKFVRNVPWEFGDVIPDYVLGQSTCALFLSLRYHNLHPDYIHGRLQSLGKNFALRVLLVQVDVKDPQQALKELAKMCILADCTLILAW
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERCC1(2067)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1