Documentos Principais
SAB5702842
Sigma-Aldrich
Anti-PGAM1 Antibody, clone 7V9H9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HEL-S-35, PGAM-B, PGAMA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7V9H9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
28 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.83mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAAYKLVLIRHGESAWNLENRFSGWYDADLSPAGHEEAKRGGQALRDAGYEFDICFTSVQKRAIRTLWTVLDAIDQMWLPVVRTWRLNERHYGGLTGLNK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PGAM1(5223)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a mutase that catalyzes the reversible reaction of 3-phosphoglycerate (3-PGA) to 2-phosphoglycerate (2-PGA) in the glycolytic pathway. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2015]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PGAM1 (P18669).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)