SAB5702840
Anti-BAF57/SMARCE1 Antibody, clone 9L5F6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
BAF57, CSS5
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9L5F6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
55 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.20 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SKRPSYAPPPTPAPATQMPSTPGFVGYNPYSHLAYNNYRLGGNPGTNSRVTASSGITIPKPPKPPDKPLMPYMRYSRKVWDQVKASNPDLKLWEIGKII
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMARCE1(6605)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1