Documentos Principais
SAB5702832
Sigma-Aldrich
Anti-c-Maf Antibody, clone 1V7W3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AYGRP, CCA4, CTRCT21, c-MAF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1V7W3, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
2.00 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LNRQLRGVSKEEVIRLKQKRRTLKNRGYAQSCRFKRVQQRHVLESEKNQLLQQVDHLKQEISRLVRERDAYKEKYEKLVSSGFRENGSSSDNPSSPEFFM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAF(4094)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a DNA-binding, leucine zipper-containing transcription factor that acts as a homodimer or as a heterodimer. Depending on the binding site and binding partner, the encoded protein can be a transcriptional activator or repressor. This protein plays a role in the regulation of several cellular processes, including embryonic lens fiber cell development, increased T-cell susceptibility to apoptosis, and chondrocyte terminal differentiation. Defects in this gene are a cause of juvenile-onset pulverulent cataract as well as congenital cerulean cataract 4 (CCA4). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2010]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 274-373 of human c-Maf (O75444).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)