Documentos Principais
SAB5702811
Sigma-Aldrich
Anti-IGHD Antibody, clone 5M8U3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
immunoglobulin heavy constant delta
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5M8U3, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
55 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1.1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
APTKAPDVFPIISGCRHPKDNSPVVLACLITGYHPTSVTVTWYMGTQSQPQRTFPEIQRRDSYYMTSSQLSTPLQQWRQGEYKCVVQHTASKSKKEIFRW
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGHD(3495)
Descrição geral
Constant region of immunoglobulin heavy chains. Immunoglobulins, also known as antibodies, are membrane-bound or secreted glycoproteins produced by B lymphocytes. In the recognition phase of humoral immunity, the membrane-bound immunoglobulins serve as receptors which, upon binding of a specific antigen, trigger the clonal expansion and differentiation of B lymphocytes into immunoglobulins-secreting plasma cells. Secreted immunoglobulins mediate the effector phase of humoral immunity, which results in the elimination of bound antigens.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human IGHD (P01880).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)