SAB5702807
Anti-Caspase-3 p12 Antibody, clone 1P3B3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CPP32,CPP32B,SCA-1,Active Caspase 3,CASP3,active Caspase-3,Caspase 3,Caspase-3 p12,caspase-3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1P3B3, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMHILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1