SAB5702802
Anti-WNT2B Antibody, clone 9M6O7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
WNT13
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9M6O7, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.8 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KAFVDAKEKRLKDARALMNLHNNRCGRTAVRRFLKLECKCHGVSGSCTLRTCWRALSDFRRTGDYLRRRYDGAVQVMATQDGANFTAARQGYRRATRTDLV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WNT2B(7482)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1