Documentos Principais
SAB5702787
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-RB(pSer780) Antibody, clone 8R5F5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
OSRC,PPP1R130,RB,p105-Rb,pRb,pp110,RB1,Rb
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8R5F5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
106 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.74 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TLSPI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RB1(5925)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a negative regulator of the cell cycle and was the first tumor suppressor gene found. The encoded protein also stabilizes constitutive heterochromatin to maintain the overall chromatin structure. The active, hypophosphorylated form of the protein binds transcription factor E2F1. Defects in this gene are a cause of childhood cancer retinoblastoma (RB), bladder cancer, and osteogenic sarcoma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around S780 of human RB (P06400).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3