SAB5702778
Anti-CCR9 Antibody, clone 4F7Q6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CC-CKR-9, CDw199, GPR-9-6, GPR28
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4F7Q6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
42 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MTPTDFTSPIPNMADDYGSESTSSMEDYVNFNFTDFYCEKNNVRQFASHFLPPLYWLVFIVGALGNSLVILVYWYCTRVKTMTDMFLLNLAIADLLFLVT
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCR9(10803)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1