SAB5702775
Anti-MDH1 Antibody, clone 8U9X1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HEL-S-32, MDH-s, MDHA, MGC:1375, MOR2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8U9X1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
36 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.16 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
IKARKLSSAMSAAKAICDHVRDIWFGTPEGEFVSMGVISDGNSYGVPDDLLYSFPVVIKNKTWKFVEGLPINDFSREKMDLTAKELTEEKESAFEFLSSA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MDH1(4190)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1