SAB5702770
Anti-PAX5 Antibody, clone 4I0X4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ALL3, BSAP
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4I0X4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.38 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DEGIQESPVPNGHSLPGRDFLRKQMRGDLFTQQQLEVLDRVFERQHYSDIFTTTEPIKPEQTTEYSAMASLAGGLDDMKANLASPTPADIGSSVPGPQSYP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX5(5079)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)