SAB5702757
Anti-UQCRH Antibody, clone 4Z1R9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
QCR6, UQCR8
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4Z1R9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
11 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.80 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MGLEDEQKMLTESGDPEEEEEEEEELVDPLTTVREQCEQLEKCVKARERLELCDERVSSRSHTEEDCTEELFDFLHARDHCVAHKLFNNLK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UQCRH(7388)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)