Documentos Principais
SAB5702752
Sigma-Aldrich
Anti-VAV3 Antibody, clone 9A10D8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
vav 3 guanine nucleotide exchange factor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9A10D8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
98 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.66 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TKESGEYAISIKYNNEAKHIKILTRDGFFHIAENRKFKSLMELVEYYKHHSLKEGFRTLDTTLQFPYKEPEHSAGQRGNRAGNSLLSPKVLGIAIARYDFC
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VAV3(10451)
Descrição geral
This gene is a member of the VAV gene family. The VAV proteins are guanine nucleotide exchange factors (GEFs) for Rho family GTPases that activate pathways leading to actin cytoskeletal rearrangements and transcriptional alterations. This gene product acts as a GEF preferentially for RhoG, RhoA, and to a lesser extent, RAC1, and it associates maximally with the nucleotide-free states of these GTPases. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human VAV3 (Q9UKW4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)