SAB5702744
Anti-MRP2/ABCC2 Antibody, clone 6L3Z6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ABC30, CMOAT, DJS, MRP2, cMRP
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6L3Z6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
250 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1.50 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
CLGRALLRKSKILVLDEATAAVDLETDNLIQTTIQNEFAHCTVITIAHRLHTIMDSDKVMVLDNGKIIECGSPEELLQIPGPFYFMAKEAGIENVNSTKF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCC2(1244)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1