SAB5702743
Anti-SKP1 Antibody, clone 10G5X5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
EMC19, OCP-II, OCP2, SKP1A, TCEB1L, p19A
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10G5X5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
20 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.25 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
HHKDDPPPPEDDENKEKRTDDIPVWDQEFLKVDQGTLFELILAANYLDIKGLLDVTCKTVANMIKGKTPEEIRKTFNIKNDFTEEEEAQVRKENQWCEEK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SKP1(6500)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1