Documentos Principais
SAB5702738
Sigma-Aldrich
Anti-LIN28A Antibody, clone 2S1I10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CSDD1, LIN-28, LIN28, ZCCHC1, lin-28A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2S1I10, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
26 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.70 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:20000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MGSVSNQQFAGGCAKAAEEAPEEAPEDAARAADEPQLLHGAGICKWFNVRMGFGFLSMTARAGVALDPPVDVFVHQSKLHMEGFRSLKEGEAVEFTFKKS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIN28A(79727)
Descrição geral
This gene encodes a LIN-28 family RNA-binding protein that acts as a posttranscriptional regulator of genes involved in developmental timing and self-renewal in embryonic stem cells. The encoded protein functions through direct interaction with target mRNAs and by disrupting the maturation of certain miRNAs involved in embryonic development. This protein prevents the terminal processing of the LET7 family of microRNAs which are major regulators of cellular growth and differentiation. Aberrant expression of this gene is associated with cancer progression in multiple tissues. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human LIN28A (Q9H9Z2).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)