Documentos Principais
SAB5702732
Sigma-Aldrich
Anti-IGFBP2 Antibody, clone 4B2G6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
IBP2, IGF-BP53
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4B2G6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
35 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PCQQELDQVLERISTMRLPDERGPLEHLYSLHIPNCDKHGLYNLKQCKMSLNGQRGECWCVNPNTGKLIQGAPTIRGDPECHLFYNEQQEARGVHTQRMQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGFBP2(3485)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is one of six similar proteins that bind insulin-like growth factors I and II (IGF-I and IGF-II). The encoded protein can be secreted into the bloodstream, where it binds IGF-I and IGF-II with high affinity, or it can remain intracellular, interacting with many different ligands. High expression levels of this protein promote the growth of several types of tumors and may be predictive of the chances of recovery of the patient. Several transcript variants, one encoding a secreted isoform and the others encoding nonsecreted isoforms, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 226-325 of human IGFBP2 (P18065).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)