SAB5702684
Anti-RPL13 Antibody, clone 7W3W9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
RPL13, BBC1, D16S444E, D16S44E, L13, ribosomal protein L13
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7W3W9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
24 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.80 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAPSRNGMVLKPHFHKDWQRRVATWFNQPARKIRRRKARQAKARRIAPRPASGPIRPIVRCPTVRYHTKVRAGRGFSLEELRVAGIHKKVARTIGISVDP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPL13(6137)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)