Documentos
SAB5702676
Sigma-Aldrich
Anti-DPP3 Antibody, clone 6U3A3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
DPP3, DPPIII, dipeptidyl peptidase 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6U3A3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
82 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
RALYEGYATVTDAPPECFLTLRDTVLLRKESRKLIVQPNTRLEGSDVQLLEYEASAAGLIRSFSERFPEDGPELEEILTQLATADARFWKGPSEAPSGQA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPP3(10072)
Descrição geral
This gene encodes a protein that is a member of the M49 family of metallopeptidases. This cytoplasmic protein binds a single zinc ion with its zinc-binding motif (HELLGH) and has post-proline dipeptidyl aminopeptidase activity, cleaving Xaa-Pro dipeptides from the N-termini of proteins. Increased activity of this protein is associated with endometrial and ovarian cancers. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 638-737 of human DPP3 (Q9NY33).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1