Key Documents
SAB5702671
Sigma-Aldrich
Anti-NUMB Antibody, clone 9X1Y0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
C14orf41, S171, c14_5527
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9X1Y0, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
66 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MNKLRQSFRRKKDVYVPEASRPHQWQTDEEGVRTGKCSFPVKYLGHVEVDESRGMHICEDAVKRLKAERKFFKGFFGKTGKKAVKAVLWVSADGLRVVDE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUMB(8650)
Descrição geral
The protein encoded by this gene plays a role in the determination of cell fates during development. The encoded protein, whose degradation is induced in a proteasome-dependent manner by MDM2, is a membrane-bound protein that has been shown to associate with EPS15, LNX1, and NOTCH1. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2016]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NUMB (P49757).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1