SAB5702666
Anti-MCM4 Antibody, clone 5N0X3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CDC21, CDC54, NKCD, NKGCD, P1-CDC21, hCdc21
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5N0X3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
97 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.88 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LHREALKQSATDPRTGIVDISILTTGMSATSRKRKEELAEALKKLILSKGKTPALKYQQLFEDIRGQSDIAITKDMFEEALRALADDDFLTVTGKTVRLL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MCM4(4173)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1