SAB5702657
Anti-eIF4A3 Antibody, clone 6Y3N4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
DDX48, MUK34, NMP265, NUK34, RCPS, eIF4AIII
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6Y3N4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.20 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
VDVTPTFDTMGLREDLLRGIYAYGFEKPSAIQQRAIKQIIKGRDVIAQSQSGTGKTATFSISVLQCLDIQVRETQALILAPTRELAVQIQKG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF4A3(9775)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1