SAB5702644
Anti-eIF3B Antibody, clone 4T9V1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
EIF3-ETA, EIF3-P110, EIF3-P116, EIF3S9, PRT1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4T9V1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
116 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.28 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
VPAQGEAPGEQARDERSDSRAQAVSEDAGGNEGRAAEAEPRALENGDADEPSFSDPEDFVDDVSEEELLGDVLKDRPQEADGIDSVIVVDNVPQVGPDRL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF3B(8662)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1