SAB5702631
Anti-PLC gamma 1 (PLCG1) Antibody, clone 6V9U10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
NCKAP3, PLC-II, PLC1, PLC148, PLCgamma1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6V9U10, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
150 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.44 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GKIKHCRVQQEGQTVMLGNSEFDSLVDLISYYEKHPLYRKMKLRYPINEEALEKIGTAEPDYGALYEGRNPGFYVEANPMPTFKCAVKALFDYKAQREDELTFIKSAIIQNVEKQEGGWWRGD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLCG1(5335)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1